methylcyklohexan 99%, extra pure
5096, Glass bottle, 2,5 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
methylcyklohexan 99%, extra pure
Katalogové číslo ACRO126580025
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 108-87-2
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:108-87-2
- Vzorec:C₆H₁₁CH₃
- MDL číslo:MFCD00001497
- Molecular Weight:98.19
- Merck Index:13,06074
- Bod varu:101 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–126,3 °C
- Hustota:0,77 g/cm³
- Bod vzplanutí:–3 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2296
- ADR:3,II
- :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-624-3
Documents
ACRO12658
SDS
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤20 APHA
- Residue after evaporation:≤0.01 %
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096