Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
5327, Metal drum, 25 L
Katalogové číslo ACRO124050250
Zdraví
Dráždivý
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
Katalogové číslo ACRO124050250
Číslo CAS:  75-09-2
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
5327, Metal drum, 25 L
Přejít na:
Číslo CAS:  75-09-2
Price
18 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Methylene chloride, DCM
  • Číslo CAS:75-09-2
  • Vzorec:CH₂Cl₂
  • MDL číslo:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93
  • Merck Index:12,06140
  • Bod varu:39,8 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–97 °C
  • Hustota:1,325 g/cm³
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
  •  :Stabilised with ethanol
  •  :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.1 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Stabilizer:
    Approx. 0.2 % Ethanol
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Metal drum
  • Bal.:
    25 L
  • Sekvence:
    5327
Specifikace