Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
5037, Glass bottle, 1 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Dichlormethan 99+% stabilised, extra pure
Katalogové číslo ACRO124050010
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 75-09-2
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Methylene chloride, DCM
- Číslo CAS:75-09-2
- Vzorec:CH₂Cl₂
- MDL číslo:MFCD00000881
- Molecular Weight:84.93
- Merck Index:12,06140
- Bod varu:39,8 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–97 °C
- Hustota:1,325 g/cm³
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-838-9
- UN:1593
- ADR:6.1,III
- :Stabilised with ethanol
- :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Documents
ACRO12405
SDS
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.1 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Stabilizer:Approx. 0.2 % Ethanol
- Residue after evaporation:≤0.05 %
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037