Accessories
Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connection
Katalogové číslo 18-1114-43
Dodavatel:   Cytiva
Accessories
Katalogové číslo 18-1114-43
Dodavatel:  Cytiva
Accessories
Accessories
Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connection
Přejít na:
Price
26 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connection