Accessories
Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
Katalogové číslo 18-1111-03
Dodavatel: Cytiva
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
- Popis:Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
- Cat. No.:18-1111-03
- Š×H×V:260×370×100 mm