Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer
Hydrometer
1,10 - 1,50 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Katalogové číslo AMARH820484
Dodavatel:   Amarell
Hydrometer
Katalogové číslo AMARH820484
Dodavatel:  Amarell
Hydrometer
1,10 - 1,50 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Přejít na:
Price
1 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Certifications: DIN 12793.
Specifikace
  • Délka:
    240 mm
  • Dělení:
    0,005 g/cm³
  • Rozsah:
    1,10 - 1,50 g/cm³