Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer cylinders
Hydrometer cylinders
03, 1000 ml, 65 mm, 440 mm, Hydrometer cylinder on foot with spout
Katalogové číslo AMARH860812
Dodavatel:   Amarell
Hydrometer cylinders
Katalogové číslo AMARH860812
Dodavatel:  Amarell
Hydrometer cylinders
03, 1000 ml, 65 mm, 440 mm, Hydrometer cylinder on foot with spout
Přejít na:
Price
1 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Specifikace
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Popis:
    Hydrometer cylinder on foot with spout
  • Sekvence:
    03
  • V vnitř.:
    440 mm
  • Vnitř. Ø:
    65 mm