Orders LinkContactUsLinkComponent
Soil hydrometers
Soil hydrometers
02, Soil hydrometer, −5 − +60 g/l, 1000 g/l, 280 mm
Katalogové číslo ALLA3470FC06068QP
Dodavatel:   Alla France
Soil hydrometers
Katalogové číslo ALLA3470FC06068QP
Dodavatel:  Alla France
Soil hydrometers
Soil hydrometers
02, Soil hydrometer, −5 − +60 g/l, 1000 g/l, 280 mm
Přejít na:
Price
2 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Soil hydrometers for specific gravity (SG) measurements.
  • Medium surface tension (55 mN/m)
  • Reading below meniscus
Certifications: ASTM E100 D422 - A2LA traceable.
Ordering information: EU traceable calibration certificate or EO official calibration certificate available on request.
Specifikace
  • Popis:
    Soil hydrometer
  • Délka:
    280 mm
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    1000 g/l
  • Rozsah:
    −5 − +60 g/l