Orders LinkContactUsLinkComponent
Soil hydrometers
Soil hydrometers
01, Soil hydrometer, 0,995 − 1,038 S.G., 0,001 S.G., 280 mm
Katalogové číslo 614-1534
Dodavatel:   Alla France
Soil hydrometers
Katalogové číslo 614-1534
Dodavatel:  Alla France
Soil hydrometers
Soil hydrometers
01, Soil hydrometer, 0,995 − 1,038 S.G., 0,001 S.G., 280 mm
Přejít na:
Price
2 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Soil hydrometers for specific gravity (SG) measurements.
  • Medium surface tension (55 mN/m)
  • Reading below meniscus
 : ASTM E100 D422 - A2LA traceable.
 : EU traceable calibration certificate or EO official calibration certificate available on request.
Specifikace
  • Popis:
    Soil hydrometer
  • Délka:
    280 mm
  • Sekvence:
    01
  • Dělení:
    0,001 S.G.
  • Rozsah:
    0,995 − 1,038 S.G.