Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
02, Hydrometer, 0,800 – 1,000 SG, 0,002 SG, 300 mm, Sklo
Katalogové číslo 614-1642
Dodavatel:   Alla France
Hydrometers
Katalogové číslo 614-1642
Dodavatel:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
02, Hydrometer, 0,800 – 1,000 SG, 0,002 SG, 300 mm, Sklo
Přejít na:
Price
756,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
  • Graduated in specific gravity (SG)
  • Reading below meniscus
Packaging: In a plastic case.
Services: Other temperatures of calibration upon request.
Specifikace
  • Popis:
    Hydrometer
  • Délka:
    300 mm
  • Materiál:
    Sklo
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    0,002 SG
  • Rozsah:
    0,800 – 1,000 SG