Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
03, Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,01 SG, 290 mm, Sklo
Katalogové číslo ALLA3006TB070/60QP
Dodavatel:   Alla France
Hydrometers
Katalogové číslo ALLA3006TB070/60QP
Dodavatel:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
03, Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,01 SG, 290 mm, Sklo
Přejít na:
Price
1 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
  • Graduated in specific gravity (SG)
  • Reading below meniscus
Packaging: In a plastic case.
Services: Other temperatures of calibration upon request.
Specifikace
  • Popis:
    Hydrometer
  • Délka:
    290 mm
  • Materiál:
    Sklo
  • Sekvence:
    03
  • Dělení:
    0,01 SG
  • Rozsah:
    0,650 – 1,000 SG