Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
05, 0 - 70, 1,0, 320 mm
Katalogové číslo ALLA0400TB070/15QP
Dodavatel:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalogové číslo ALLA0400TB070/15QP
Dodavatel:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
05, 0 - 70, 1,0, 320 mm
Přejít na:
Price
575,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikace
  • Délka:
    320 mm
  • Sekvence:
    05
  • Dělení:
    1,0
  • Rozsah:
    0 - 70