Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
04, 0 - 50, 1,0, 250 mm
Katalogové číslo ALLA0400TB050/15QP
Dodavatel:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalogové číslo ALLA0400TB050/15QP
Dodavatel:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
04, 0 - 50, 1,0, 250 mm
Přejít na:
Price
575,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikace
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    04
  • Dělení:
    1,0
  • Rozsah:
    0 - 50