Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
16, 30 - 60, 0,5, 240 mm
Katalogové číslo ALLA0300FG060/15QP
Dodavatel:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalogové číslo ALLA0300FG060/15QP
Dodavatel:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
16, 30 - 60, 0,5, 240 mm
Přejít na:
Price
1 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikace
  • Délka:
    240 mm
  • Sekvence:
    16
  • Dělení:
    0,5
  • Rozsah:
    30 - 60