Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
26, 60 - 70, 0,1, 300 mm
  ALLA0100FG070/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0100FG070/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
26, 60 - 70, 0,1, 300 mm
1 260,00 Kč
1 * 1 KS
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    26
  • Dělení:
    0,1
  • Rozsah:
    60 - 70