Kbelíky
Bezbarvá, 15 L, 340 mm
Katalogové číslo BRND72378
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, průsvitné.
- stupnice
- velmi dobrá tepelná odolnost
- velmi dobrá chemická odolnost
Univerzální mnohostranný kbelík s výlevkou, zpevněným okrajem a rukojetí.
Specifikace
- Kapacita:15 L
- Barva:Bezbarvá
- Výška:340 mm