Baňky odměrné, třída B
500 ml, 19/26, 0,5 ± ml
Katalogové číslo 612-4080
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
Vysoce čistý PP, s PP zátkou.
- kalibrace na obsah (TC, In)
- ryska a nápisy v modré
- vystavení se teplotám až +60 °C (autoklávování) nezpůsobí trvalé překročení chybových limit, Pro zachování značek a nápisů je doporučeno čištění na max. +60 °C
Chybové limity dle třídy B, DIN EN ISO 1042.
*Široké hrdlo.
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktová literatura
BRND36020_TDS_EN BRND36028_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- NZ:19/26
- Kapacita:500 ml
- Tolerance:0,5 ± ml