Orders LinkContactUsLinkComponent
Baňky odměrné, třída B
100 ml, 14/23, 0,2 ± ml
Katalogové číslo 612-4078
Dodavatel:   Brand
Baňky odměrné, třída B
Katalogové číslo 612-4078
Dodavatel:  Brand
Baňky odměrné, třída B
Baňky odměrné, třída B
100 ml, 14/23, 0,2 ± ml
Přejít na:
Price
381,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Vysoce čistý PP, s PP zátkou.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • ryska a nápisy v modré
  • vystavení se teplotám až +60 °C (autoklávování) nezpůsobí trvalé překročení chybových limit, Pro zachování značek a nápisů je doporučeno čištění na max. +60 °C
Chybové limity dle třídy B, DIN EN ISO 1042.
*Široké hrdlo.
Specifikace
  • NZ:
    14/23
  • Kapacita:
    100 ml
  • Tolerance:
    0,2 ± ml