Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
01, 10 ml, 0,05 ml, 530 mm, 0,05 ± ml
Katalogové číslo 612-9920
Dodavatel:   Brand
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Katalogové číslo 612-9920
Dodavatel:  Brand
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Automatic burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
01, 10 ml, 0,05 ml, 530 mm, 0,05 ± ml
Přejít na:
Price
2 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
AR-GLAS®, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, squeezing bottle allows rapid filling, micrometre screw allows fine titration
With bottle: 500 ml for 10 and 15 ml; 1000 ml for 25 and 50 ml.
With bottle: 500 ml for 10 and 15 ml; 1000 ml for 25 and 50 ml
 : Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    10 ml
  • Sekvence:
    01
  • Dělení:
    0,05 ml
  • Tolerance:
    0,05 ± ml
  • Celková výška:
    530 mm