Nálevky separační
03, 500 ml, 43 mm
BRND140006
: Brand
PP, vysoká čistota, PTFE kohout, PP šroubovací uzávěr.
- nepropustný uzávěr a kohout
- velmi dobrá chemická odolnost
- autoklávovatelné kromě pro sestavu kohoutů
- PTFE kohout nevyžaduje mazání
Vysoká čistota pro pozorování obsahu.
- Kapacita:500 ml
- Sekvence:03
- Ø víčka:43 mm