Nálevky separační
02, 250 ml, 33 mm
Catalog # BRND140005
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PP, vysoká čistota, PTFE kohout, PP šroubovací uzávěr.
- nepropustný uzávěr a kohout
- velmi dobrá chemická odolnost
- autoklávovatelné kromě pro sestavu kohoutů
- PTFE kohout nevyžaduje mazání
Vysoká čistota pro pozorování obsahu.
Specifications
- Kapacita:250 ml
- Sekvence:02
- Ø víčka:33 mm