Nálevky separační
01, 125 ml, 28 mm
Katalogové číslo BRND140004
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, vysoká čistota, PTFE kohout, PP šroubovací uzávěr.
- nepropustný uzávěr a kohout
- velmi dobrá chemická odolnost
- autoklávovatelné kromě pro sestavu kohoutů
- PTFE kohout nevyžaduje mazání
Vysoká čistota pro pozorování obsahu.
Specifikace
- Kapacita:125 ml
- Sekvence:01
- Ø víčka:28 mm