Orders LinkContactUsLinkComponent
Dvojitá špachtle
Dvojitá špachtle
Spatula and spoon ends, 210 mm, Zelená
Katalogové číslo BRND139820
Dodavatel:   Brand
Dvojitá špachtle
Katalogové číslo BRND139820
Dodavatel:  Brand
Dvojitá špachtle
Dvojitá špachtle
Spatula and spoon ends, 210 mm, Zelená
Přejít na:
Price
853,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
PS, zelené. Tyto špachtle odolné nárazu mají na obou koncích špachtli nebo na jednom konci špachtli a na druhém lžíci.
Specifikace
  • Barva:
    Zelená
  • Popis:
    Spatula and spoon ends
  • Délka:
    210 mm