Dvojitá špachtle
Spatula and spoon ends, 180 mm, Zelená
BRND139817
: Brand
PS, zelené. Tyto špachtle odolné nárazu mají na obou koncích špachtli nebo na jednom konci špachtli a na druhém lžíci.
- Barva:Zelená
- Popis:Spatula and spoon ends
- Délka:180 mm