Orders LinkContactUsLinkComponent
Dvojitá špachtle
Dvojitá špachtle
Double spatula ends, 180 mm, Zelená
Catalog # BRND139815
Supplier:   Brand
Dvojitá špachtle
Catalog # BRND139815
Supplier:  Brand
Dvojitá špachtle
Dvojitá špachtle
Double spatula ends, 180 mm, Zelená
Price
784,00 Kč
Log in for availability
1 * 10 KS
Product Details & Documents
PS, zelené. Tyto špachtle odolné nárazu mají na obou koncích špachtli nebo na jednom konci špachtli a na druhém lžíci.
Specifications
  • Barva:
    Zelená
  • Popis:
    Double spatula ends
  • Délka:
    180 mm