Stirring rods
Stirring rod, round ended, with steel core, PTFE, 6 mm, 400 mm
Katalogové číslo 441-0216
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifikace
- Ø:6 mm
- Popis:Stirring rod, round ended, with steel core
- Délka:400 mm
- Materiál:PTFE