Stirring rods
Stirring rod, round ended, with steel core, PTFE, 6 mm, 200 mm
Katalogové číslo BRND136315
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifikace
- Ø:6 mm
- Popis:Stirring rod, round ended, with steel core
- Délka:200 mm
- Materiál:PTFE