Stirring rods
001, Stirring rod, with spatula ends, PTFE, 8 mm, 200 mm
Katalogové číslo BRND136215
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø:8 mm
- Popis:Stirring rod, with spatula ends
- Délka:200 mm
- Materiál:PTFE
- Sekvence:001