Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Exsikátor Mini, Basic, (6,2 l), 3 komory, 221×214×540 mm, 212×180×162 mm, 2,7 kg
  467-0051
 :   Bohlender
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
  467-0051
 :  Bohlender
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Exsikátor Mini, Basic, (6,2 l), 3 komory, 221×214×540 mm, 212×180×162 mm, 2,7 kg
11 670,00 Kč
1 * 1 KS
Průhledný polykarbonát. Každá komora má jedny dveře se záklopkou a integrované těsnění, které zajišťuje snadné otevírání a těsné uzavření. Vhodné pro práci při teplotách −35 to +70 °C, při normálním tlaku.
  • robustní konstrukce, lehká, přenosná a stohovatelná jednotka
  • dodává se s vysoušecím činidlem, které je v praktickém, znovu uzavíratelném obale
 : Shelves must be ordered separately.
  • Hmotnost:
    2,7 kg
  • Š×H×V vnějš.:
    221×214×540 mm
  • Popis:
    Exsikátor Mini, Basic, (6,2 l)
  • Š×H×V vnitř.:
    212×180×162 mm
  • S:
    3 komory
Accessories
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • BOHLV1901-04
    Kazeta,hliníková, se silikagelem, Š×HxV 102×53×12 mm
    Exsikátory Mini a Star
    1 * 1 KS - 776,00 Kč
  •  
    Popis
    Určeno pro
  • BOHLV1903-04
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Mini desiccators
    1 * 5 KS - 535,00 Kč