Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Exsikátor Mini, Basic, (6,2 l), 2 komory, 221×214×360 mm, 212×180×162 mm, 1,8 kg
Katalogové číslo 467-4106
Dodavatel:   Bohlender
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Katalogové číslo 467-4106
Dodavatel:  Bohlender
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Exsikátory skříňové, SICCO Mini Basic
Exsikátor Mini, Basic, (6,2 l), 2 komory, 221×214×360 mm, 212×180×162 mm, 1,8 kg
Price
7 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Průhledný polykarbonát. Každá komora má jedny dveře se záklopkou a integrované těsnění, které zajišťuje snadné otevírání a těsné uzavření. Vhodné pro práci při teplotách −35 to +70 °C, při normálním tlaku.
  • robustní konstrukce, lehká, přenosná a stohovatelná jednotka
  • dodává se s vysoušecím činidlem, které je v praktickém, znovu uzavíratelném obale
Informace pro objednávání: Shelves must be ordered separately.
Specifikace
  • Hmotnost:
    1,8 kg
  • Š×H×V vnějš.:
    221×214×360 mm
  • Popis:
    Exsikátor Mini, Basic, (6,2 l)
  • Š×H×V vnitř.:
    212×180×162 mm
  • S:
    2 komory
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Kazeta,hliníková, se silikagelem, Š×HxV 102×53×12 mm
    Kazeta,hliníková, se silikagelem, Š×HxV 102×53×12 mm
    BOHLV1901-04
    Exsikátory Mini a Star
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 776,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    BOHLV1903-04
    Mini desiccators
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS - 535,00 Kč