Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
05, 2000 ml, 450 mm, 160 mm
Katalogové číslo BOCH8813
Dodavatel:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalogové číslo BOCH8813
Dodavatel:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
05, 2000 ml, 450 mm, 160 mm
Přejít na:
Price
4 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These chemical scoops made from stainless steel 18/10 are ideal for use in pharmaceutical and food industries.
  • With welded handle
  • Food contact approved
Specifikace
  • Ø:
    160 mm
  • Kapacita:
    2000 ml
  • Délka:
    450 mm
  • Sekvence:
    05