Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
04, 1000 ml, 390 mm, 120 mm
Katalogové číslo BOCH8812
Dodavatel:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalogové číslo BOCH8812
Dodavatel:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
04, 1000 ml, 390 mm, 120 mm
Přejít na:
Price
4 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These chemical scoops made from stainless steel 18/10 are ideal for use in pharmaceutical and food industries.
  • With welded handle
  • Food contact approved
Specifikace
  • Ø:
    120 mm
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Délka:
    390 mm
  • Sekvence:
    04