Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
03, 500 ml, 350 mm, 102 mm
Katalogové číslo 231-0205
Dodavatel:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalogové číslo 231-0205
Dodavatel:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
03, 500 ml, 350 mm, 102 mm
Přejít na:
Price
3 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These chemical scoops made from stainless steel 18/10 are ideal for use in pharmaceutical and food industries.
  • With welded handle
  • Food contact approved
Specifikace
  • Ø:
    102 mm
  • Kapacita:
    500 ml
  • Délka:
    350 mm
  • Sekvence:
    03