Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
02, 250 ml, 310 mm, 82 mm
Katalogové číslo BOCH8810
Dodavatel:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalogové číslo BOCH8810
Dodavatel:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
02, 250 ml, 310 mm, 82 mm
Přejít na:
Price
3 400,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These chemical scoops made from stainless steel 18/10 are ideal for use in pharmaceutical and food industries.
  • With welded handle
  • Food contact approved
Specifikace
  • Ø:
    82 mm
  • Kapacita:
    250 ml
  • Délka:
    310 mm
  • Sekvence:
    02