Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
120 ml, 190 mm
Katalogové číslo 231-0244
Dodavatel:   BOCHEM
Scoops
Katalogové číslo 231-0244
Dodavatel:  BOCHEM
Scoops
Scoops
120 ml, 190 mm
Přejít na:
Price
468,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Designed for rough handling, anti-magnetic
Specifikace
  • Kapacita:
    120 ml
  • Délka:
    190 mm