Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladle scoops
Ladle scoops
620 ml, 345 mm, 140 mm
Katalogové číslo 231-1104
Dodavatel:   BOCHEM
Ladle scoops
Katalogové číslo 231-1104
Dodavatel:  BOCHEM
Ladle scoops
Ladle scoops
620 ml, 345 mm, 140 mm
Přejít na:
Price
1 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic and electropolished.
  • Complete with flat handle
  • Corrosion resistant
  • Excellent thermal resistance
Specifikace
  • Ø:
    140 mm
  • Kapacita:
    620 ml
  • Délka:
    345 mm