Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladle scoops
Ladle scoops
90 ml, 185 mm, 70 mm
Katalogové číslo 231-1101
Dodavatel:   BOCHEM
Ladle scoops
Katalogové číslo 231-1101
Dodavatel:  BOCHEM
Ladle scoops
Ladle scoops
90 ml, 185 mm, 70 mm
Přejít na:
Price
455,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic and electropolished.
  • Complete with flat handle
  • Corrosion resistant
  • Excellent thermal resistance
Specifikace
  • Ø:
    70 mm
  • Kapacita:
    90 ml
  • Délka:
    185 mm