Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder funnels
Powder funnels
240 mm, 220 mm, 30 mm
Katalogové číslo 221-1620
Dodavatel:   BOCHEM
Powder funnels
Katalogové číslo 221-1620
Dodavatel:  BOCHEM
Powder funnels
Powder funnels
240 mm, 220 mm, 30 mm
Přejít na:
Price
4 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Smooth internal walls
  • Robust and strong
  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
With short, wide stem.
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    240 mm
  • Délka:
    220 mm
  • Vnější Ø stonku:
    30 mm