Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing jars, with lid
Dressing jars, with lid
06, 6000 ml, 200 mm, 200 mm
Katalogové číslo BOCH8693
Dodavatel:   BOCHEM
Dressing jars, with lid
Katalogové číslo BOCH8693
Dodavatel:  BOCHEM
Dressing jars, with lid
Dressing jars, with lid
06, 6000 ml, 200 mm, 200 mm
Přejít na:
Price
3 720,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifikace
  • Ø vněj.:
    200 mm
  • Kapacita:
    6000 ml
  • Výška:
    200 mm
  • Sekvence:
    06