Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tube racks, rectangular
Test tube racks, rectangular
03, 48 (4×12), 17 mm, 287×97×90 mm
Katalogové číslo 212-0003
Dodavatel:   BOCHEM
Test tube racks, rectangular
Katalogové číslo 212-0003
Dodavatel:  BOCHEM
Test tube racks, rectangular
Test tube racks, rectangular
03, 48 (4×12), 17 mm, 287×97×90 mm
Přejít na:
Price
1 860,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Rack, made of stainless steel 18/10.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifikace
  • Pro zkumavku Ø:
    17 mm
  • Poč. otvorů:
    48 (4×12)
  • Sekvence:
    03
  • Š×H×V:
    287×97×90 mm