Retort rods, with M10 thread
10, 13 mm, 500 mm, M10
Katalogové číslo BOCH5170
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Specifikace
- Ø:13 mm
- Závit:M10
- Délka:500 mm
- Sekvence:10