Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods, with M10 thread
Stand rods, with M10 thread
12 mm, 750 mm
Katalogové číslo 241-3159
Dodavatel:   BOCHEM
Stand rods, with M10 thread
Katalogové číslo 241-3159
Dodavatel:  BOCHEM
Stand rods, with M10 thread
Stand rods, with M10 thread
12 mm, 750 mm
Přejít na:
Price
376,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Aluminium, bare.
  • Lightweight, tough
  • With M10 thread
Specifikace
  • Ø:
    12 mm
  • Délka:
    750 mm