Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
1,9 kg, 160×250×3 mm
Katalogové číslo BOCH5001
Dodavatel:   BOCHEM
Stand bases
Katalogové číslo BOCH5001
Dodavatel:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
1,9 kg, 160×250×3 mm
Přejít na:
Price
3 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stand bases made of stainless steel 18/10 with expanded, flat and heavy feet for stability.
  • With M 10 threaded hole (off-centre)
  • One adjustable foot
  • Anti-slip rubber protection
 : DIN 12892
Specifikace
  • Š×H×V:
    160×250×3 mm
  • Hmotnost:
    1,9 kg