Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
03, 230 mm, 25×12 mm
Katalogové číslo BOCH3722
Dodavatel:   BOCHEM
Spoon spatulas
Katalogové číslo BOCH3722
Dodavatel:  BOCHEM
Spoon spatulas
Spoon spatulas
03, 230 mm, 25×12 mm
Přejít na:
Price
742,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PTFE coated double spatulas with one spoon end and one flat end.
Specifikace
  • Délka:
    230 mm
  • Sekvence:
    03
  • Velikost lžíce:
    25×12 mm