Spoon spatulas
02, 210 mm, 25×12 mm
Katalogové číslo 231-2227
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
PTFE coated double spatulas with one spoon end and one flat end.
Specifikace
- Délka:210 mm
- Sekvence:02
- Velikost lžíce:25×12 mm