Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
01, 180 mm, 25×8 mm
Katalogové číslo BOCH3720
Dodavatel:   BOCHEM
Spoon spatulas
Katalogové číslo BOCH3720
Dodavatel:  BOCHEM
Spoon spatulas
Spoon spatulas
01, 180 mm, 25×8 mm
Přejít na:
Price
717,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PTFE coated double spatulas with one spoon end and one flat end.
Specifikace
  • Délka:
    180 mm
  • Sekvence:
    01
  • Velikost lžíce:
    25×8 mm