Double spatulas, micro
04, 210 mm, 55 mm, 6 mm, Zelená
Katalogové číslo 231-2226
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikace
- Barva:Zelená
- Délka:210 mm
- Sekvence:04
- Šířka čepele:6 mm
- Délka čepele:55 mm