Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
03, 185 mm, 50 mm, 5 mm, Zelená
  231-2224
 :   BOCHEM
Double spatulas, micro
  231-2224
 :  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
03, 185 mm, 50 mm, 5 mm, Zelená
728,00 Kč
1 * 1 KS
Stainless steel, PTFE coated.
  • Barva:
    Zelená
  • Délka:
    185 mm
  • Sekvence:
    03
  • Šířka čepele:
    5 mm
  • Délka čepele:
    50 mm