Double spatulas, micro
02, 185 mm, 50 mm, 4 mm, Zelená
Katalogové číslo BOCH3711
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikace
- Barva:Zelená
- Délka:185 mm
- Sekvence:02
- Šířka čepele:4 mm
- Délka čepele:50 mm