Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
01, 150 mm, 40 mm, 3 mm, Zelená
Katalogové číslo 231-2221
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-2221
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
01, 150 mm, 40 mm, 3 mm, Zelená
Přejít na:
Price
717,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikace
  • Barva:
    Zelená
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    01
  • Šířka čepele:
    3 mm
  • Délka čepele:
    40 mm